Learn More
Hidrosulfuro de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Hydrosulfide |
| CAS | 1310-61-8 |
| Fórmula molecular | HKS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Monopotassium Monohydrogen Sulfide, Potassium Bisulfide, Potassium Hydrogen Sulfide, Potassium Sulfhydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/K.H2S/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [SH-].[K+] |
| Nombre IUPAC | sulfanuro de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 72.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 71.9436 |