Learn More
Potassium Hydrogensulfate, Fused, ACS Reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15672230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672230 250 g Poly Bottle 250 g
15662230 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15672230 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 223697250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-93-7 , 7790-62-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC potassium hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydrogensulfate, Fused
Nombre de nota Mixture of K2S2O7 and KHSO4
Color Blanco
Cantidad 250 g
Número MDL MFCD00011404
Número UN UN2509
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 2.512g/mL at 25°C