Learn More
Potassium Hydrogenfluoride, 99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15662440 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Drum with inliner
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15662440 25 g Drum with inliner 25 g
15672440 500 g Poly Bottle 500 g
15652440 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15662440 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 23928325G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
0.99
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-29-9
Número MDL MFCD00011403
Especificaciones
Punto de ebullición 180°C
Nombre del producto químico o material Potassium Hydrogenfluoride
Punto de fusión 239°C
Cantidad 25 g
Fórmula lineal KHF2
Número UN UN1811
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.1g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Envase Drum with inliner
Densidad 2.37g/mL at 25°C