Learn More
Tartrato de hidrógeno y potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10666842 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666842 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 Kg
1 options
Código de producto. 10666842 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5480/60
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 868-14-4
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C4H5KO6
Número MDL MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
Sinónimo potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
Clave InChI KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
SMILES [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanodioico; potasio
Peso molecular (g/mol) 188.18
PubChem CID 24193652
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo