Learn More
Sulfato de hidrógeno y potasio, TRC
Código de producto. 30419716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419716 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30419716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6990801G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydrogen Sulfate
CAS 7646-93-7
Cantidad 1 g
Fórmula molecular HKO4S
Sinónimo Hydrogen Potassium Sulfate, Monopotassium Sulfate, Potassium Acid Sulfate, Potassium Bisulfate, Potassium bisulphate, Potassium Hydrogen Sulfate, Potassium Sulfate (KHSO4), Sal Enixum
Fórmula InChI InChI=1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES [K+].OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 136.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.9233