Learn More
Sulfato de hidrógeno y potasio, TRC
Código de producto. 30414566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Dimensione della confezione:
10 g
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
30414566 10 g 10 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30414566 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP69908010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Potassium Hydrogen Sulfate
CAS 7646-93-7
Cantidad 10 g
Fórmula molecular HKO4S
Sinónimo Hydrogen Potassium Sulfate, Monopotassium Sulfate, Potassium Acid Sulfate, Potassium Bisulfate, Potassium bisulphate, Potassium Hydrogen Sulfate, Potassium Sulfate (KHSO4), Sal Enixum
Fórmula InChI InChI=1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES [K+].OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 136.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.9233
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.