Learn More
Sulfato de hidrógeno y potasio, MP Biomedicals
Código de producto. 11483712 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11483712 500 g
11473712 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483712 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215634090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
CAS: 7646-93-7 | Formula: HKO4S | Weight: 136.16 g/mol
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
Nombre IUPAC sulfato de potasio hidrogenado
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydrogen Sulfate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2