Especificaciones
| Punto de fusión | 214°C |
| CAS | 7646-93-7 |
| Color | Blanco |
| pH | 1 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | HKO4S |
| Número MDL | MFCD00011404 |
| Sinónimo | potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c |
| Clave InChI | CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium bisulfate
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?