Learn More
Hidrogenosulfato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10408610 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10408610 500 g 500 GR
10408420 250 g 250 GR
10418610 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10408610 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5440/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrogenosulfato de potasio, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 214°C
Color Blanco
pH 1
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sulfato de potasio hidrogenado
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.16g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bisulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.