Learn More
Sulfato de hidrógeno y potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449633 2500 g 2500 g
11434020 100 g 100 g
11439633 500 g 500 g
11459633 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11449633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12428.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136.16 g/mol
Potassium hydrogen sulfate is used in the conversion of tartrates to bitartrates in wine. It serves as a disintegrating agent in analytical chemistry and as an intermediate in the preparation of potassium persulfate by electrolysis. It is also employed in the manufacturing of fertilizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de hidrógeno y potasio se utiliza en la conversión de tartratos en bitartratos en el vino. Sirve como agente desintegrante en química analítica y como intermediario en la preparación de persulfato de potasio por electrólisis. También se emplea en la fabricación de fertilizantes.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona y etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen sulfate
Punto de fusión 195°C to 197°C (decomposition)
Cantidad 2500 g
Fórmula lineal KHSO4
Número UN UN2509
Índice Merck 14,7613
Información de solubilidad Soluble in water,acetone and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.24
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydrogen sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen sulphate