Learn More
ftalato de hidrógeno y potasio, Mikromol™
Descripción
ftalato de hidrógeno y potasio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydrogen phthalate |
| CAS | 877-24-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Potassium hydrogen phthalate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H5 O4 . K |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Phthalic acid monopotassium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;2-carboxibenzoato |
| Mostrar más |