Learn More
Ftalato de hidrógeno de potasio, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16514254 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16514254 50 g 50 g
16524254 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514254 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 463850500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-24-7
Fórmula molecular C8H5KO4
Peso molecular (g/mol) 204.22
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC potasio 2-carboxibenzoato
SMILES [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen phthalate
Punto de fusión 295.0°C to 300.0°C
Cantidad 50 g
Fórmula lineal 2-(HO2C)C6H4CO2K
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 80 g/L (20°C). Other solubilities: 330 g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22
Grado HPLC