Learn More
Ftalato de hidrógeno de potasio, reactivo ACS, estándar acidimétrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10351211 500 g Frasco de plástico 500 GR
10712412 100 g Frasco de plástico 100 GR
10447493 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10351211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424065000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    118.00€ / 500 g
    Ahorro 9.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-24-7
Fórmula molecular C8H5KO4
Peso molecular (g/mol) 204.22
Número MDL MFCD00013070
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
Nombre IUPAC potasio;2-carboxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen phthalate
Punto de fusión 295.0°C to 300.0°C
Color Blanco
pH 4.00 to 4.02 (0.05M soln. at 25°C ±0.2°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 2-(HO2C)C6H4CO2K
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 791
Índice Merck 15, 7733
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C),slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22
Porcentaje de pureza 99.95 to 100.05% (on dried substance)
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max
Forma física Cristales o polvo de cristalina