Learn More
Hidrogenoftalato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425343 1000 g 1000 g
11445343 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12895.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.06€
    128.65€ / 1000 g
    Ahorro 27.41€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
El hidrogenoftalato de potasio se utiliza como estándar primario para las valoraciones ácido-base, así como para calibrar medidores de pH y para la preparación de soluciones volumétricas de álcali. Actúa como tampón en la determinación del pH. Se aplica como estándar útil para las pruebas de carbono orgánico total.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrogenoftalato de potasio se utiliza como estándar primario para las valoraciones ácido-base, así como para calibrar medidores de pH y para la preparación de soluciones volumétricas de álcali.Actúa como tampón en la determinación del pH.Se aplica como estándar útil para las pruebas de carbono orgánico total.
Solubilidad
Soluble en agua.Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-24-7
Fórmula molecular C8H5KO4
Peso molecular (g/mol) 204.222
Número MDL MFCD00013070
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
Nombre IUPAC potasio;2-carboxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen phthalate
Punto de fusión 297°C (decomposition)
Densidad 1.636
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Beilstein 3637128
Índice Merck 14,7612
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 99%