Learn More
Hidrogenoftalato de potasio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), estándar acidimétrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915051 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10418330 100 g Frasco de plástico 100 g
10428330 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11915051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177120025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-24-7
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
Nombre IUPAC potasio;2-carboxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen phthalate
Punto de fusión 295.0°C to 300.0°C
Color Blanco
pH 3.8 to 4 (5% soln. at 20°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95 to 100.05%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H5KO4
Fórmula lineal 2-(HO2C)C6H4CO2K
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 09, 791
Índice Merck 15, 7733
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 204.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Forma física Cristales o polvo de cristalina