Learn More
Hidrogenoftalato de potasio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), estándar acidimétrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10428330 500 g Frasco de plástico 500 g
10418330 100 g Frasco de plástico 100 g
11915051 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10428330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177125000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-24-7
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
Nombre IUPAC potasio;2-carboxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydrogen Phthalate
Punto de fusión 295.0°C to 300.0°C
Color Blanco
pH 3.8 to 4 (5% soln. at 20°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H5KO4
Fórmula lineal 2-(HO2C)C6H4CO2K
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 791
Índice Merck 15, 7733
Peso molecular (g/mol) 204.222
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22
Porcentaje de pureza 99.95 to 100.05%
Grado base de trazas de metales
Forma física Cristales o polvo de cristalina