Learn More
Hidrogenofosfato de potasio, seco, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493714 250 g 250 g
11483714 1000 g 1000 g
11403724 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493714 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11321.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    47.65€ / 250 g
    Ahorro 6.45€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.17 g/mol
Potassium hydrogen phosphate is used as a fertilizer, food additive, buffering agent, in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is useful to increase the partition coefficients of amino acids in aqueous two-phase systems. It plays an important role for increase in rice grain yield by spraying chemicals including ferric chloride, dipotassium hydrogen phosphate and salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrogenofosfato de potasio se utiliza como fertilizante, aditivo alimentario, agente tampón, en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Es útil para aumentar los coeficientes de partición de los aminoácidos en sistemas acuosos bifásicos. Desempeña un importante papel en el aumento en la producción de grano de arroz mediante la pulverización de productos químicos como el cloruro férrico, el hidrogenofosfato dipotásico y el ácido salicílico.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Higroscópico químico e incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos. Mantener el material alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11-4-7758
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Número MDL MFCD00011383
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen phosphate
Nombre de nota Dried
Cantidad 250 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7658
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Porcentaje de pureza ≥98%