Learn More
Hidrogenofosfato de potasio, seco, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium hydrogen phosphate is used as a fertilizer, food additive, buffering agent, in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is useful to increase the partition coefficients of amino acids in aqueous two-phase systems. It plays an important role for increase in rice grain yield by spraying chemicals including ferric chloride, dipotassium hydrogen phosphate and salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidrogenofosfato de potasio se utiliza como fertilizante, aditivo alimentario, agente tampón, en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Es útil para aumentar los coeficientes de partición de los aminoácidos en sistemas acuosos bifásicos. Desempeña un importante papel en el aumento en la producción de grano de arroz mediante la pulverización de productos químicos como el cloruro férrico, el hidrogenofosfato dipotásico y el ácido salicílico.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Higroscópico químico e incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos. Mantener el material alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydrogen phosphate |
| Nombre de nota | Dried |
| Cantidad | 1000 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,7658 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.18 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |