Learn More
Oxalato de hidrógeno y potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Hydrogen Oxalate |
| CAS | 127-95-7 |
| Fórmula molecular | C2H2O4K |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2O4.K/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].OC(=O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;2-hidroxi-2-oxoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 129.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.9512 |