Learn More
Solución estandarizada de yodato de hidrógeno potásico, 0,025 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15496125 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15496125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035600.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13455-24-8 | HI2KO6 | 389.909 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen iodate
Nombre de nota Standardized Solution
CAS 13455-24-8
Fórmula molecular HI2KO6
Número MDL MFCD00011400
Concentración 0.025N
Sinónimo potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
Clave InChI ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
SMILES OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Nombre IUPAC potasio; ácido yódico; yodato
Peso molecular (g/mol) 389.909
PubChem CID 23700942
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.91
Olor Odorless
Cantidad 1 L
Forma física Líquido