Learn More
Fluoruro de hidrógeno y potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Hydrogen Fluoride |
| CAS | 7789-29-9 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula molecular | KHF2 |
| Sinónimo | Potassium fluoride hydrofluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2FH.K/h2*1H;/q;;+1/p-1 |
| SMILES | F.[F-].[K+] |
| Nombre IUPAC | potasio;fluoruro;hidrofluoruro |
| Peso molecular (g/mol) | 78.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.9683 |