Learn More
Fluoruro de hidrógeno potásico, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327277 500 g 500 g
11317277 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11327277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011557.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Potassium hydrogen fluoride is widely used as an etchant in glass and cleaning products. It finds an important application in the synthesis of special optical glass viz. crown and crown flint glass and as a catalyst for polymerization. It is involved in the manufacturing of wood preservatives, soldering agents and brazing. It is also used in the manufacturing of organic and inorganic fluorine compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Electrolito, flujo, catalizador en la alquilación de benceno con olefinas y en la síntesis del KF puro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-29-9
Número MDL MFCD00011403
Sinónimo Potassium bifluoride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen fluoride
Punto de fusión 239°C (decomposition)
pH 1
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1811
Índice Merck 14,7610
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.370 g/mL