Learn More
Diyodato de hidrógeno potásico, ≥99,8 % (RT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15645960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15645960 100 g Frasco de vidrio 100 g
15655960 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15645960 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 60350100G
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss. P.a., ≥ 99,8% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-24-8
Fórmula molecular HI2KO6
Peso molecular (g/mol) 389.909
Número MDL MFCD00011400
Clave InChI ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
PubChem CID 23700942
Nombre IUPAC potasio; ácido yódico; yodato
SMILES OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen diiodate
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KH(IO3)2
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.91g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8% (RT)
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydrogen diiodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen diiodate