Learn More
Potassium Hydrogen Difluoride, purum p.a, ≥99.0% (F), Honeywell™
Código de producto. 15605960 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15605960 250 g Poly bottle 250 g
15695950 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15605960 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 60344250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥99.0% (F)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-29-9
Número MDL MFCD00011403
Especificaciones
Punto de ebullición >180°C
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen difluoride
Punto de fusión 239°C
pH Acidic
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KHF2
Número UN UN1811
Información de solubilidad 392g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (F)
Envase Poly bottle
Densidad 2.37g/cm3