Learn More
Carbonato de hidrógeno potasio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydrogen carbonate |
| Punto de fusión | 292.0°C |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | KHCO3 |
| Índice Merck | 15,773 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution |
| Nombre IUPAC | potasio; carbonato de hidrógeno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.12 |
| Grado | Extra puro |