Learn More
Carbonato de hidrógeno y potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429010 10,000 g 10000 g
11449010 500 g 500 g
11439010 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12429.0C
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Potassium hydrogen carbonate is used in foods to regulate pH, as a fire suppression agent (BC dry chemical) and as a buffering agent in medications. It acts as an additive in winemaking and is an active component in club soda. Furthermore, it finds use in crops for the neutralization of acidic soils. It is also used as a source of carbon dioxide for leavening in baking. It is utilized to inhibit the growth of aspergillus parasiticus in czapek's agar. It is employed as a catalyst in synthetic fiber polymerization and olefin dehydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de hidrógeno y potasio se utiliza en los alimentos para regular el pH, como agente para extinción del fuego (químico seco BC) y como agente de tamponado en medicamentos. Actúa como aditivo en la elaboración del vino y es un componente activo del agua carbonatada. Además, se utiliza en cultivos para la neutralización de suelos ácidos. También se utiliza como fuente de dióxido de carbono para el leudante en la panificación. Se utiliza para inhibir el crecimiento del aspergillus parasiticus en el agar Czapek. Se emplea como catalizador en la polimerización de fibra sintética y la deshidrogenación de la olefina.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatiblecon agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-14-6
Fórmula molecular CHKO3
Peso molecular (g/mol) 100.11
Número MDL MFCD00011402
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nombre IUPAC potasio; carbonato de hidrógeno
SMILES [K+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen carbonate
Cantidad 10,000 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.17
Índice Merck 14,7609
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%