Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbonato de hidrógeno de potasio, 99,5 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydrogen carbonate |
| Punto de fusión | 292.0°C |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Fórmula lineal | KHCO3 |
| Índice Merck | 15773 |
| Información de solubilidad | Clear colorless |
| Nombre IUPAC | potasio; carbonato de hidrógeno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.12 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |
| Grado | Bioquímica |