Learn More
Hexayodoplatinato(IV) de potasio, Pt 18,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337487 1 g 1 g
11327487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012642.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 16905-14-9 | I6K2Pt | 1034.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16905-14-9
Fórmula molecular I6K2Pt
Peso molecular (g/mol) 1034.71
Número MDL MFCD00049660
Clave InChI BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo potassium hexaiodoplatinate iv, dipotassium;hexaiodoplatinum 2-, dipotassium hexaiodoplatinumdiuide, potassium hexaiodoplatinate iv , pt
PubChem CID 71311175
Nombre IUPAC platinum(4+) dipotassium hexaiodide
SMILES [K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Pt+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexaiodoplatinate(IV)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1034.72
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 18.2% min.