Learn More
Hexahidroxiantimonato de potasio (KSb(OH)6), TRC
Código de producto. 30421276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421276 5 g
30416108 250 mg
30413650 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6987285G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12208-13-8
Fórmula molecular H6KO6Sb
Peso molecular (g/mol) 262.9
Sinónimo Potassium Antimonate(V) (K[Sb(OH)6]), Antimony Potassium Hydroxide (SbK(OH)6), Potassium Antimony Hydroxide (KSb(OH)6), Potassium Hexahydroxoantimonate(1-), Antimonic Acid Monopotassium Salt
Nombre IUPAC potasio; hexahidroxiantimonio(1-)
SMILES [K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hexahydroxyantimonate (KSb(OH)6)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.884