Learn More
Hexahidroxoantimonato(V) de potasio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15605990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15605990 100 g 100 g
15615990 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15605990 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 60500100G
Solicitar formato a granel o personalizado
para la precipitación de sodio, ≥ 99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12208-13-8
Número MDL MFCD00011415
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KSb(OH)6
Número UN UN1549
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.9g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hexahydroxoantimonate