Learn More
Hexafluorotitanato de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414303 100 g 100 g
11424303 500 g 500 g
11434303 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10915.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16919-27-0 | F6K2Ti
Potassium hexafluorotitanate is used as analytical reagent, alloying additive, flame retardant and flux agent for casting. It is also used in the manufacture of titanium acid and aluminum alloys containing titanium. It is also employed in metal surface treatment and finishing, detergent applications and dental impression molding. Further, it is used as a catalyst for polypropylene synthesis. In addition to this, it is used in the extraction-refining-processing of metals, electrical-electronics engineering, textile processing and in ceramics-glass industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorotitanato de potasio se utiliza como reactivo analítico, aditivo de aleación, pirorretardante y agente de flujo para la fundición. También se utiliza en la fabricación de ácido de titanio y aleaciones de aluminio con contenido de titanio. También se emplea en el tratamiento y acabado de superficies metálicas, aplicaciones de detergentes y moldeado de impresión dental. Además, se utiliza como catalizador para la síntesis del polipropileno. También se utiliza en la extracción-refinación-procesamiento de metales, en ingeniería electrónica y eléctrica, en el procesamiento textil y en las industrias de la cerámica-vidrio.
Solubilidad
Soluble en agua caliente. Ligeramente soluble en agua fría y ácido inorgánico. Insoluble en amoníaco.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16919-27-0
Fórmula molecular F6K2Ti
Número MDL MFCD00011380
Especificaciones
Punto de ebullición 235°C to 237°C
Nombre del producto químico o material Potassium hexafluorotitanate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal K2TiF6
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and inorganic acid. Insoluble in ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.07
Porcentaje de pureza 97%