Learn More
Hexafluorosilicato de potasio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455200 10 g 10 g
11465200 50 g 50 g
11475200 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044495.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16871-90-2 | F6K2Si | 220.27 g/mol
Potassium hexafluorosilicate is used in the production of porceleins. It is also used for the preservation of timber. It is involved in the manufacturing of ceramics, aluminum and magnesium smelting. In addition, it is used as an intermediate in the manufacturing of optical glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16871-90-2
Fórmula molecular F6K2Si
Peso molecular (g/mol) 220.27
Número MDL MFCD00040666
Clave InChI UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv
PubChem CID 61851
Nombre IUPAC dipotasio;hexafluorosilicio(2-)
SMILES [K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexafluorosilicate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
pH 3.4
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal K2SiF6
Número UN UN2655
Índice Merck 14,7638
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.28
Porcentaje de pureza 99.999%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.27 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hexafluorosilicate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium silicofluoride