Learn More
Hexafluorofosfato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Hexafluorophosphate |
| CAS | 17084-13-8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | F6 P . K |
| Sinónimo | Monopotassium Hexafluorophosphate, NSC 404039, Potassium Fluophosphate, Potassium Fluorophosphate, Potassium Hexafluorophosphate (KPF6), Potassium Hexafluorophosphate(1-) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/F6P.K/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | potasio;hexafluorofosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 184.062 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.928 |