Learn More
Hexafluorofosfato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11439992 250 g 250 g
11429992 50 g 50 g
11419992 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11439992
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12080.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Potassium hexafluorophosphate is used to prepare 1-butyl-3-methylimidazolium hexaflurorphospahte and other organic hexafluorophospahte compounds such as alkylaryliodonium hexafluorophopahtes and triarylsulfonium hexafluorophosphates. It is also used in the cationic polymerization reactions as photo initiators. It involves in producing catalyst for peptide coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de potasio se utiliza para preparar hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio y otros compuestos orgánicos de hexafluorofosfato, como los hexafluorofosfatos de alquilariliodonio y triarilsulfonio. También se utiliza en las reacciones de polimerización catiónica como fotoiniciadores. Participa en la producción de catalizador para las reacciones de acoplamiento del péptido.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17084-13-8
Fórmula molecular F6KP
Peso molecular (g/mol) 184.062
Número MDL MFCD00011412
Clave InChI YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
Nombre IUPAC potasio;hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexafluorophosphate
Punto de fusión 575°C
pH 3.0 to 7.0
Cantidad 250 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.07
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.55