Learn More
Hexadecilo hidrogenofosfato de potasio (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Hexadecyl Hydrogenphosphate |
| CAS | 19035-79-1 |
| Fórmula molecular | C16H34KO4P |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Emulsiphos, Potassium Cetyl Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H35O4P.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-21(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H2,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio; fosfato de hexadecilo hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 360.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1832 |