Learn More
Hexadecanoato de potasio-d31, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Hexadecanoate-D31 |
| CAS | 63074-47-5 |
| Fórmula molecular | C16 D31 O2 . K |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic-d31 acid, potassium salt (9 CI), Potassium palmitate-d31, Perdeuterohexadecanoic acid potassium salt, Hexadecanoic-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d31 acid potassium salt, Hexadecanoic acid-d31 potassium, Palmitic-d31 acid potassium salt, Potassium hexadecanoate-D31 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2; |
| SMILES | [K+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-hentriacontadeuteriohexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 325.705 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.391 g/mol |
| Mostrar más |