Learn More
Hexacianorrutenato(II) de potasio hidrato, Ru 23,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.2 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.20 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331958 0.2 g 0.20 g
11321958 2 g 2 g
11341958 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011876.SS
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 339268-21-2 | C6K4N6Ru | 413.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 339268-21-2
Fórmula molecular C6K4N6Ru
Peso molecular (g/mol) 413.57
Número MDL MFCD00168064
Clave InChI FULSJSKUKUZHLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium hexacyanoruthenate ii hydrate, tetrapotassium hexacyanorutheniumtetrauide hydrate
PubChem CID 71311369
Nombre IUPAC tetrapotassium hexacyanorutheniumbis(ylium)
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 0.2 g
Fórmula lineal K4Ru(CN)6·xH2O
Número UN UN1588
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.57 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 23.0% min.