Learn More
Hexacianoferrato potásico(III), TRC
Código de producto. 30003934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003934 10 g 10 g
30003239 5 g 5 g
30006623 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69508510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.24
Sinónimo (OC-6-11)-Hexakis(cyano-kC)ferrate(3-) PotassiumHexacyanoferrate(3-) Ttripotassium (8CI), (OC-6-11)-Hexakis(cyano-C)ferrate(3-) Tripotassium, Hexakis(cyano-kC)Ferrate(3-) Tripotassium, Iron Potassium Cyanide (FeK3(CN)6), Potassium Cyanoferrate (K3Fe(CN)6), Potassium Ferricyanate, Potassium Ferricyanide, Potassium Ferricyanide (K3Fe(CN)6), Potassium Hexacyanoferrate (K3Fe(CN)6), Potassium Hexacyanoferrate(3-), Potassium Hexacyanoferrate(III), Potassium Iron Cyanide (K3Fe(CN)6), Red Prussiate, Tripotassium Ferric Hexacyanide, Tripotassium Ferricyanide, Tripotassium Hexacyanoferrate, Tripotassium Hexacyanoferrate(3-), Tripotassium Iron Hexacyanide
Nombre IUPAC tripotasio; hexakis(azanylidynemethyl)hierro(3+)
SMILES [K+].[K+].[K+].N#[C-][Fe+3]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)[C-]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hexacyanoferrate(III)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q6*-1;+3;3*+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.8445