Learn More
Hexacianoferrato(III) de potasio, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15618060 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15618060 100 g Frasco de polietileno 100 g
15628060 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15618060 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor P8131100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, ∼99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
Nombre IUPAC tripotasio;hierro(3+);hexacianuro
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanoferrate(III)
Color Rojo
pH 8.0 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Fórmula lineal K3Fe(CN)6
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.24g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.85g/cu.cm at 20°C