Learn More
Hexacianoferrato de potasio(III), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468786
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468786 5000 g 5000 g
11458786 250 g 250 g
11448786 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16946.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Potassium hexacyanoferrate(III) is used in reading palimpsests and old manuscripts, in blueprint drawing and in photography (Cyanotype process). It finds application to harden iron and steel, in electroplating, dyeing wool and as a laboratory reagent. It is a mild oxidizing agent used in organic synthesis. It is associated with potassium hydroxide solution used to formulate Murakami’s etchant, which is useful for metallographers to provide contrast between binder and carbide phases in cemented carbides. Further, it is used in many amperometric biosensors as an electron transfer agent replacing an enzyme's natural electron transfer agent such as oxygen with the enzyme glucose oxidase. It is an active ingredient in blood glucose meters used by diabetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El potasio hexacianoferrato(III) se utiliza para la lectura de palimpsestos y manuscritos antiguos, en el dibujo de planos y en la fotografía (proceso de cianotipo). Se aplica para endurecer el hierro y el acero, en galvanoplastia, en el teñido de lana y como reactivo de laboratorio. Es un agente oxidante suave utilizado en la síntesis orgánica. Se asocia con la solución de hidróxido de potasio utilizada para formular el reactivo de Murakami, que es útil para que los metalógrafos proporcionen contraste entre las fases de aglutinante y carburo en los carburos cementados. Además, se utiliza en muchos biosensores amperométricos como agente de transferencia de electrones que sustituye a un agente de transferencia de electrones natural enzimático, como el oxígeno con la enzima glucosa oxidasa. Es un ingrediente activo de los medidores de glucosa en sangre utilizados por los diabéticos.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, amoníaco, ácido clorhídrico y cianuros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanoferrate(III)
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 5000 g
Fórmula lineal K3Fe(CN)6
Índice Merck 14,7630
Información de solubilidad Soluble in water and acid. Slightly soluble in alcohol.
Nombre IUPAC Hexacianoferrato III (ilio) de tetrapotasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.26
Porcentaje de pureza ≥98%
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 1.89