Learn More
Trihidrato de hexacianoferrato(II) de potasio, purum, Honeywell™
Código de producto. 15681170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
15681170 25 kg 25 Kg
1 options
Código de producto. 15681170 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1263925KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Purum,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate
CAS 14459-95-1
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Fórmula lineal K4Fe(CN)6 · 3H2O
Número MDL MFCD00167023
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
Peso molecular (g/mol) 422.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado purum