Learn More
Hexacianoferrato(II) de potasio, trihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10568630 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10568630 500 g 500 GR
10192150 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10568630 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4960/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Hexacianoferrato(II) de potasio trihidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Peso molecular (g/mol) 422.39
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Punto de fusión 70°C
Color Amarillo
pH 9.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.4g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Nombre del producto
  • Potasio HexacianoferratoII)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate