Learn More
Potasio hexacianoferrato(II) trihidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452378 500 g 500 g
11442378 100 g 100 g
11462378 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15736.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El potasio hexacianoferrato(II) trihidrato se utiliza muy a menudo en agentes antiaglomerantes tanto para la sal fundente de carretera como para la sal de mesa. Participa en la purificación de estaño y en la separación de cobre de minerales de molibdeno. Desempeña un papel esencial en la producción de vino y ácido cítrico. En química analítica, se utiliza para determinar la concentración de permanganato de potasio. En combinación con el ferricianuro de potasio y la solución tamponada de fosfato, actúa como tampón para la beta-galatosidasa. Además, se utiliza como fertilizante para las plantas.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol y éter.
Notas
Comienza a perder agua a 60 0C, anhidro a 100 0C. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Peso molecular (g/mol) 422.39
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Potassium ferrocyanide trihydrate
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Punto de fusión 69°C to 71°C
pH 9.5
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,7631
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.39 (368.36 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Densidad 1.85
Nombre del producto
  • Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate