Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ≥98.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15688060 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15688060 500 g Poly bottle 500 g
15668060 100 g Poly bottle 100 g
15678060 2.5 kg Poly bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15688060 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor P9387500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade,≥98.5%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Peso molecular (g/mol) 422.39
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Punto de fusión 70°C
Color Yellow
Cantidad 500 g
Fórmula lineal K4Fe(CN)6 · 3H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 1,85g/cu.cm at 20°C