Learn More
Trihidrato de hexacianoferrato(II) de potasio, 98,5 a 102,0 %, reactivo ACS, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15698010 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Glass bottle
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15698010 5 g Glass bottle 5 g
15678010 100 g Poly bottle 100 g
15688010 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15698010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor P32895G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 98,5-102,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Peso molecular (g/mol) 422.39
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Punto de fusión 70°C
Color Yellow
Cantidad 5 g
Fórmula lineal K4Fe(CN)6 · 3H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.39g/mol
Porcentaje de pureza 98.5 to 102.0%
Olor Odorless
Envase Glass bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 1.85g/cu.cm at 20°C