Learn More
Hexacianoferrato de potasio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10214160 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10214160 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10214160 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4920/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 70°C
CAS 14459-95-1
Color Amarillo
pH 9.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
Peso molecular (g/mol) 422.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.4g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Potasio HexacianoferratoII)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate