Learn More
Hexacianocobaltato de potasio (III), ≥ 97,0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15601230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
20 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15601230 20 kg 20 Kg
15611230 250 g 250 g
15691220 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15601230 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1290220KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
≥97,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13963-58-1
Número MDL MFCD00011391
Sinónimo Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanocobaltate(III)
Nombre de nota ≥97.0%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 20 kg
Fórmula lineal K3Co(CN)6
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.33
Porcentaje de pureza >97%
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 1.878 g/mL at 25 °C(lit.)