Learn More
Hexaclororrutenato(IV) de potasio, 99,95 % (base metálica), Pd 25,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11383988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383988 1 g 1 g
11373988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040399.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23013-82-3 | K2RuCl6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23013-82-3
Fórmula molecular K2RuCl6
Número MDL MFCD00050159
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexachlororuthenate(IV)
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.99
Aspecto Red-browm crystalline powder