Learn More
Hexaclororrodato(III) de potasio, Premion™, 99,99 % (base metálica), Rh 23,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349417 0.25 g 0.25 g
11329417 1 g 1 g
11339417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041013.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13845-07-3 | Cl6K3Rh | 432.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13845-07-3
Fórmula molecular Cl6K3Rh
Peso molecular (g/mol) 432.89
Número MDL MFCD00192414
Clave InChI MJKHGKZFPXUBSV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo potassium hexachlororhodate iii, tripotassium;hexachlororhodium 3-, tripotassium hexachlororhodate 3-, potassium hexachloro-rhodate-iii ,hydrate
PubChem CID 56923611
SMILES [K+].[K+].[K+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexachlororhodate(III)
Forma física Polvo
Cantidad 0.25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Slightly soluble in cold water,insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC tripotassium hexachlororhodiumheptakis(ylium)
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.93
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 23.3% min.
Sensibilidad Hygroscopic