Learn More
Hexacloroplatinato de potasio(IV), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10785911 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Vial
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785911 1 g Vial 1 GR
1 options
Código de producto. 10785911 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4320/43
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de fusión 250°C
CAS 16921-30-5
Color De naranja a amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Fórmula molecular Cl6K2Pt
Número MDL MFCD00011389
Sinónimo potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
Clave InChI DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
SMILES [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC diluido de hexacloroplatino dipotásico
Peso molecular (g/mol) 485.98
PubChem CID 61856
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.01g/mol
Envase Vial
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hexachloroplatinate(IV)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.